1-Brom-2-ethylbenzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22497G100 AS22497G25
ACTIAS22497G100EA 262 CHF
ACTIAS22497G100 ACTIAS22497G25
1-Brom-2-ethylbenzol
1-Brom-2-ethylbenzol
Formel: C₈H₉Br
MW: 185,06 g/mol
Siedepunkt: 199 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –67.3 °C
Dichte: 1.3589 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000077
CAS-Nummer: 1973-22-4
EINECS: 217-823-8
UN: 3082
ADR: 9,III