2-Chlor-5-nitrophenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35085G1
AS35085G10
AS35085G5
ACTIAS35085G1EA
0
CHF
ACTIAS35085G1
ACTIAS35085G10
ACTIAS35085G5
2-Chlor-5-nitrophenylboronsäure
2-Chlor-5-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BClNO₄ |
MDL Number:
MFCD03095323 CAS-Nummer: 867333-29-7 |