2-Chlor-5-fluorphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid
AS35444G1
AS35444G5
ACTIAS35444G1EA
0
CHF
ACTIAS35444G1
ACTIAS35444G5
2-Chlor-5-fluorphenylboronsäure
2-Chlor-5-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BClFO₂ MW: 174,37 g/mol |
MDL Number:
MFCD06656272 CAS-Nummer: 444666-39-1 |