3,5-Dimethoxyphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3,5-Dimethoxybenzeneboronic acid
AS23252G25 AS23252G5
ACTIAS23252G25EA 0 CHF
ACTIAS23252G25 ACTIAS23252G5
3,5-Dimethoxyphenylboronsäure
3,5-Dimethoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₄
MW: 181.98 g/mol
MDL Number: MFCD03095127
CAS-Nummer: 192182-54-0