4-Amino-3-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Amino-5-cyanobenzotrifluoride
AS25337G25
AS25337G1
ACTIAS25337G25EA
0
CHF
ACTIAS25337G25
ACTIAS25337G1
4-Amino-3-(trifluormethyl)benzonitril
4-Amino-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₅F₃N₂ MW: 186.14 g/mol |
MDL Number:
MFCD00275473 CAS-Nummer: 327-74-2 UN: 3439 ADR: 6.1 III |