3-Brom-5-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS25345G100 AS25345G25 AS25345G5
ACTIAS25345G100EA 0 CHF
ACTIAS25345G100 ACTIAS25345G25 ACTIAS25345G5
3-Brom-5-(trifluormethyl)benzonitril
3-Brom-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃BrF₃N
MW: 250.02 g/mol
MDL Number: MFCD09800708
CAS-Nummer: 691877-03-9