2-Brom-5-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24809G100 AS24809G25
ACTIAS24809G100EA 489 CHF
ACTIAS24809G100 ACTIAS24809G25
2-Brom-5-(trifluormethyl)benzonitril
2-Brom-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃BrF₃N
MDL Number: MFCD03412187
CAS-Nummer: 1483-55-2