4-Brom-3-methylbenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS34528G1 AS34528G5
ACTIAS34528G1EA 22 CHF
ACTIAS34528G1 ACTIAS34528G5
4-Brom-3-methylbenzaldehyd
4-Bromo-3-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇BrO
MDL Number: MFCD04971197
CAS-Nummer: 78775-11-8