5-Brom-2-methylbenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32510G1
AS32510G5
ACTIAS32510G1EA
0
CHF
ACTIAS32510G1
ACTIAS32510G5
5-Brom-2-methylbenzaldehyd
5-Brom-2-methylbenzaldehyd
Formel:
C₈H₇BrO |
MDL Number:
MFCD05662390 CAS-Nummer: 90050-59-2 |