2-Brom-6-fluorbenzothiazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31117G1
AS31117G5
ACTIAS31117G1EA
0
CHF
ACTIAS31117G1
ACTIAS31117G5
2-Brom-6-fluorbenzothiazol
2-Bromo-6-fluorobenzothiazole
Formel:
C₇H₃BrFNS |
MDL Number:
MFCD07783786 CAS-Nummer: 152937-04-7 |