1-Boc-3-bromoindole ≥97%
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
tert-Butyl 3-bromo-1H-indole-1-carboxylate, tert-Butyl-3-bromo-1H-indole-1-carboxylate, 3-Bromoindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
AS22180G1
AS22180G25
AS22180G5
ACTIAS22180G1EA
0
CHF
ACTIAS22180G1
ACTIAS22180G25
ACTIAS22180G5
1-Boc-3-bromoindole ≥97%
1-Boc-3-bromoindole
Formel:
C₁₃H₁₄BrNO₂ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD05864772 CAS-Nummer: 143259-56-7 |