6-Chloroxindol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 6-Chloro-2-oxindole
AS20391G100 AS20391G25
ACTIAS20391G100EA 177 CHF
ACTIAS20391G100 ACTIAS20391G25
6-Chloroxindol
6-Chloroxindol
Formel: C₈H₆ClNO
MW: 167,59 g/mol
MDL Number: MFCD00209962
CAS-Nummer: 56341-37-8
EINECS: 421-330-5