6-Bromoxindol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 6-Bromo-2-oxindole, 6-Bromoindolin-2-one
AS21331G25 AS21331G5
ACTIAS21331G25EA 0 CHF
ACTIAS21331G25 ACTIAS21331G5
6-Bromoxindol
6-Bromoxindol
Formel: C₈H₆BrNO
MW: 212,05 g/mol
MDL Number: MFCD02179605
CAS-Nummer: 99365-40-9