1-Boc-4-piperidon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Oxo-piperidine-1-carboxylic acidtert-butyl ester, N-BOC-4-Piperidone, N-tert-BOC-4-Piperidinone
AS20177G100
AS20177G25
ACTIAS20177G100EA
50
CHF
ACTIAS20177G100
ACTIAS20177G25
1-Boc-4-piperidon
1-Boc-4-piperidon
Formel:
C₁₀H₁₇NO₃ MW: 199,25 g/mol |
MDL Number:
MFCD00151800 CAS-Nummer: 79099-07-3 |