1-Boc-3-piperidon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: N-BOC-3-piperidone, 1-Boc-3-Piperidinone
AS20188G100 AS20188G25 AS20188G5
ACTIAS20188G100EA 120 CHF
ACTIAS20188G100 ACTIAS20188G25 ACTIAS20188G5
1-Boc-3-piperidon
1-Boc-3-piperidon
Formel: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,25 g/mol
MDL Number: MFCD01631193
CAS-Nummer: 98977-36-7