3-Brom-5-nitrobenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30847G1
AS30847G5
ACTIAS30847G1EA
0
CHF
ACTIAS30847G1
ACTIAS30847G5
3-Brom-5-nitrobenzaldehyd
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄BrNO₃ MW: 230,02 g/mol |
MDL Number:
MFCD00100097 CAS-Nummer: 355134-13-3 |