1-Methyl-3-octylimidazoliumbis(trifluormethylsulfonyl)imid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-Methyl-3-n-octylimidazolium Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
H35352.06 H35352.14 H35352.22
H35352.06EA 109 CHF
H35352.06 H35352.14 H35352.22
1-Methyl-3-octylimidazoliumbis(trifluormethylsulfonyl)imid ≥99%
1-Methyl-3-octylimidazoliumbis(trifluormethylsulfonyl)imid
Formel: C₁₄H₂₃F₆N₃O₄S₂
MW: 475.48 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08458946
CAS-Nummer: 178631-04-4