3-Nitroanthranilsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22111G100
AS22111G25
ACTIAS22111G100EA
161
CHF
ACTIAS22111G100
ACTIAS22111G25
3-Nitroanthranilsäure
3-Nitroanthranilic acid
Formel:
C₇H₆N₂O₄ MW: 182,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD00024261 CAS-Nummer: 606-18-8 |