3-Fluoranthranilsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Amino-3-fluorobenzoic acid
AS21782G25 AS21782G5
ACTIAS21782G25EA 0 CHF
ACTIAS21782G25 ACTIAS21782G5
3-Fluoranthranilsäure
3-Fluoranthranilsäure
Formel: C₇H₆FNO₂
MDL Number: MFCD01569395
CAS-Nummer: 825-22-9