6-Brom-m-anisaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Bromo-5-methoxybenzaldehyde
AS24215G100
AS24215G25
ACTIAS24215G100EA
286
CHF
ACTIAS24215G100
ACTIAS24215G25
6-Brom-m-anisaldehyd
6-Brom-m-anisaldehyd
Formel:
C₈H₇BrO₂ MW: 215,05 g/mol |
MDL Number:
MFCD00463817 CAS-Nummer: 7507-86-0 |