5-Fluorsalicylaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 5-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
AS20995G25 AS20995G5
ACTIAS20995G25EA 0 CHF
ACTIAS20995G25 ACTIAS20995G5
5-Fluorsalicylaldehyd
5-Fluorsalicylaldehyd
Formel: C₇H₅FO₂
MDL Number: MFCD01090997
CAS-Nummer: 347-54-6