2-Amino-5-brombenzothiazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30699G1
AS30699G5
ACTIAS30699G1EA
0
CHF
ACTIAS30699G1
ACTIAS30699G5
2-Amino-5-brombenzothiazol
2-Amino-5-bromobenzothiazole
Formel:
C₇H₅BrN₂S MW: 229,1 g/mol |
MDL Number:
MFCD00577806 CAS-Nummer: 20358-03-6 |