2-Brom-α-methylbenzylalkohol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1-(2-Bromophenyl)ethanol
AS21665G100 AS21665G25 AS21665G5
ACTIAS21665G100EA 0 CHF
ACTIAS21665G100 ACTIAS21665G25 ACTIAS21665G5
2-Brom-α-methylbenzylalkohol
2-Brom-α-methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₉BrO
MDL Number: MFCD00065001
CAS-Nummer: 5411-56-3
EINECS: 226-491-3