2-Amino-4-(2-methyl-2-propanyl)phenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS25473G100
AS25473G25
ACTIAS25473G100EA
0
CHF
ACTIAS25473G100
ACTIAS25473G25
2-Amino-4-(2-methyl-2-propanyl)phenol
2-Amino-4-tert-butylphenol
Formel:
C₁₀H₁₅NO MW: 165,24 g/mol |
MDL Number:
MFCD00007698 CAS-Nummer: 1199-46-8 EINECS: 214-844-4 |