4,6-Dimethoxyindol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36123G1
AS36123G5
ACTIAS36123G1EA
0
CHF
ACTIAS36123G1
ACTIAS36123G5
4,6-Dimethoxyindol
4,6-Dimethoxyindole
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ |
MDL Number:
MFCD00128213 CAS-Nummer: 23659-87-2 |