4-Amino-2-fluorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30586G1
AS30586G5
ACTIAS30586G1EA
0
CHF
ACTIAS30586G1
ACTIAS30586G5
4-Amino-2-fluorpyridin
4-Amino-2-fluoropyridine
Formel:
C₅H₅FN₂ MW: 112,11 g/mol |
MDL Number:
MFCD03095284 CAS-Nummer: 18614-51-2 |