4,6-Difluorindol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35177G1
AS35177G5
ACTIAS35177G1EA
0
CHF
ACTIAS35177G1
ACTIAS35177G5
4,6-Difluorindol
4,6-Difluoroindole
Formel:
C₈H₅F₂N MW: 153.13 g/mol |
MDL Number:
MFCD01075213 CAS-Nummer: 199526-97-1 |