3-Nitrophenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
Synonyms: m-Nitrophenol
AS21081G100 AS21081G25
ACTIAS21081G100EA 0 CHF
ACTIAS21081G100 ACTIAS21081G25
3-Nitrophenol
3-Nitrophenol
Formel: C₆H₅NO₃
Siedepunkt: 271 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 94…95 °C
Dichte: 1.485 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007240
CAS-Nummer: 554-84-7
EINECS: 209-073-5
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06652