2,6-Dinitroanilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS20574G100 AS20574G25 AS20574G5
ACTIAS20574G100EA 0 CHF
ACTIAS20574G100 ACTIAS20574G25 ACTIAS20574G5
2,6-Dinitroanilin
2,6-Dinitroanilin
Formel: C₆H₅N₃O₄
Melting Pt: 136 °C
Dichte: 1.629 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007148
CAS-Nummer: 606-22-4
EINECS: 210-108-1
UN: 1596
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03299