3-Iodbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24782G100
AS24782G25
ACTIAS24782G100EA
249
CHF
ACTIAS24782G100
ACTIAS24782G25
3-Iodbenzonitril
3-Iodbenzonitril
Formel:
C₇H₄IN MW: 229,02 g/mol |
MDL Number:
MFCD00079762 CAS-Nummer: 69113-59-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |