3-Fluor-4-nitrophenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS20117G25 AS20117G5
ACTIAS20117G25EA 0 CHF
ACTIAS20117G25 ACTIAS20117G5
3-Fluor-4-nitrophenol
3-Fluor-4-nitrophenol
Formel: C₆H₄FNO₃
MW: 157.1 g/mol
Melting Pt: 90…92 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041251
CAS-Nummer: 394-41-2
EINECS: 206-895-6