2-Fluor-4-nitrophenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20908G100
AS20908G25
ACTIAS20908G100EA
206
CHF
ACTIAS20908G100
ACTIAS20908G25
2-Fluor-4-nitrophenol
2-Fluor-4-nitrophenol
Formel:
C₆H₄FNO₃ MW: 157,1 g/mol Melting Pt: 118…118,5 °C |
MDL Number:
MFCD00051970 CAS-Nummer: 403-19-0 |