3,5-Difluorphenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22541G100
AS22541G25
ACTIAS22541G100EA
0
CHF
ACTIAS22541G100
ACTIAS22541G25
3,5-Difluorphenol
3,5-Difluorphenol
Formel:
C₆H₄F₂O MW: 130,09 g/mol Siedepunkt: 65…68 °C (15 mmHg) Melting Pt: 55 °C Dichte: 1.566 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00002255 CAS-Nummer: 2713-34-0 UN: 3261 ADR: 8,II |