2,3-Difluorphenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20482G100 AS20482G25
ACTIAS20482G100EA 0 CHF
ACTIAS20482G100 ACTIAS20482G25
2,3-Difluorphenol
2,3-Difluorphenol
Formel: C₆H₄F₂O
Siedepunkt: 54 °C (25 mmHg)
Melting Pt: 30…32 °C
MDL Number: MFCD00010262
CAS-Nummer: 6418-38-8
UN: 2921
ADR: 8,II