3,5-Difluoranilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS34298G10
AS34298G100
ACTIAS34298G10EA
0
CHF
ACTIAS34298G10
ACTIAS34298G100
3,5-Difluoranilin
3,5-Difluoranilin
Formel:
C₆H₅F₂N Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa) Melting Pt: 37…41 °C Dichte: 1.295 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007763 CAS-Nummer: 372-39-4 EINECS: 206-752-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |