4-Fluor-3-nitrobenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS21173G100 AS21173G25
ACTIAS21173G100EA 0 CHF
ACTIAS21173G100 ACTIAS21173G25
4-Fluor-3-nitrobenzoesäure
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Siedepunkt: 92 °C (15 mmHg)
Melting Pt: 123…124 °C
MDL Number: MFCD00007058
CAS-Nummer: 453-71-4
EINECS: 207-221-3