2-Fluor-4-nitrobenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS22674G100
AS22674G25
AS22674G5
ACTIAS22674G100EA
0
CHF
ACTIAS22674G100
ACTIAS22674G25
ACTIAS22674G5
2-Fluor-4-nitrobenzoesäure
2-Fluor-4-nitrobenzoesäure
Formel:
C₇H₄FNO₄ |
MDL Number:
MFCD00275565 CAS-Nummer: 403-24-7 |