4-Amino-3-fluorbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Amino-3-fluorobenzoic Acid
AS22680G100
AS22680G25
AS22680G5
ACTIAS22680G100EA
182
CHF
ACTIAS22680G100
ACTIAS22680G25
ACTIAS22680G5
4-Amino-3-fluorbenzoesäure
4-Amino-3-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₆FNO₂ MW: 155,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD01660374 CAS-Nummer: 455-87-8 EINECS: 207-250-1 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)