6-Fluoranthranilsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
Synonyms: 2-Amino-6-fluorobenzoic acid
AS21791G100 AS21791G25
ACTIAS21791G100EA 0 CHF
ACTIAS21791G100 ACTIAS21791G25
6-Fluoranthranilsäure
6-Fluoranthranilsäure
Formel: C₇H₆FNO₂
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 165…169 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00067781
CAS-Nummer: 434-76-4