5-Fluoranthranilsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Amino-5-fluorobenzoic acid
AS21606G100
AS21606G25
ACTIAS21606G100EA
0
CHF
ACTIAS21606G100
ACTIAS21606G25
5-Fluoranthranilsäure
5-Fluoranthranilsäure
Formel:
C₇H₆FNO₂ MW: 155,13 g/mol Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa) Melting Pt: 186 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00055566 CAS-Nummer: 446-08-2 EINECS: 207-159-7 |