4-Fluoranthranilsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Amino-4-fluorobenzoic acid
AS20157G100
AS20157G25
AS20157G5
ACTIAS20157G100EA
0
CHF
ACTIAS20157G100
ACTIAS20157G25
ACTIAS20157G5
4-Fluoranthranilsäure
4-Fluoranthranilsäure
Formel:
C₇H₆FNO₂ MW: 155,13 g/mol Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa) Melting Pt: 198…199 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00075553 CAS-Nummer: 446-32-2 EINECS: 207-163-9 |