2,3,5,6-Tetrafluorbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Gefahr
|
AS25268G100
AS25268G25
AS25268G5
ACTIAS25268G100EA
0
CHF
ACTIAS25268G100
ACTIAS25268G25
ACTIAS25268G5
2,3,5,6-Tetrafluorbenzoesäure
2,3,5,6-Tetrafluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₂F₄O₂ MW: 194,09 g/mol |
MDL Number:
MFCD00002408 CAS-Nummer: 652-18-6 EINECS: 416-800-1 |