3-Fluorbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20521G100 AS20521G25
ACTIAS20521G100EA 0 CHF
ACTIAS20521G100 ACTIAS20521G25
3-Fluorbenzonitril
3-Fluorbenzonitril
Formel: C₇H₄FN
Siedepunkt: 182 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –16 °C
Dichte: 1,1334 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00001797
CAS-Nummer: 403-54-3
EINECS: 206-963-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III