2,4,6-Trifluorbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22442G100
AS22442G25
ACTIAS22442G100EA
0
CHF
ACTIAS22442G100
ACTIAS22442G25
2,4,6-Trifluorbenzonitril
2,4,6-Trifluorbenzonitril
Formel:
C₇H₂F₃N Siedepunkt: 179 °C (1013 hPa) Melting Pt: 57…58 °C |
MDL Number:
MFCD00042399 CAS-Nummer: 96606-37-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |