4-Fluorbenzaldehyd 98+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
427191000.EA
104
CHF
427191000.
4-Fluorbenzaldehyd 98+%, AcroSeal®
4-Fluorbenzaldehyd
Formel:
C₇H₅FO MW: 124,11 g/mol Siedepunkt: 181 °C (758 mmHg) Melting Pt: –10 °C Dichte: 1,15 g/cm³ Flash-Pt: 56 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003378 CAS-Nummer: 459-57-4 EINECS: 207-293-6 UN: 1989 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5195 to 1.5215 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.05 % |