2,6-Difluorbenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20653G100 AS20653G25
ACTIAS20653G100EA 0 CHF
ACTIAS20653G100 ACTIAS20653G25
2,6-Difluorbenzaldehyd
2,6-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
Siedepunkt: 194 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 15…17 °C
Dichte: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010293
CAS-Nummer: 437-81-0