2-Chlor-1,3-dinitrobenzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20575G1 AS20575G25 AS20575G5
ACTIAS20575G1EA 41 CHF
ACTIAS20575G1 ACTIAS20575G25 ACTIAS20575G5
2-Chlor-1,3-dinitrobenzol
2-Chlor-1,3-dinitrobenzol
Formel: C₆H₃ClN₂O₄
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 88.5 °C
Dichte: 1.687 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00014689
CAS-Nummer: 606-21-3
EINECS: 210-107-6
UN: 3441
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02156