2-Chlor-4-nitrophenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
1-Chloro-2-hydroxy-5-nitrobenzene
AS22418G100
AS22418G25
ACTIAS22418G100EA
0
CHF
ACTIAS22418G100
ACTIAS22418G25
2-Chlor-4-nitrophenol
2-Chlor-4-nitrophenol
Formel:
C₆H₄ClNO₃ MW: 173,56 g/mol Melting Pt: 109…112 °C |
MDL Number:
MFCD00043910 CAS-Nummer: 619-08-9 EINECS: 210-578-8 |