4-Chlor-2-nitroanisol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1-Chloro-4-methoxy-3-nitrobenzene
AS21024G100 AS21024G25
ACTIAS21024G100EA 391 CHF
ACTIAS21024G100 ACTIAS21024G25
4-Chlor-2-nitroanisol
4-Chlor-2-nitroanisol
Formel: C₇H₆ClNO₃
Melting Pt: 97.5 °C
MDL Number: MFCD00024327
CAS-Nummer: 89-21-4
EINECS: 201-887-9