2-Chlor-4-nitroanisol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1-Chloro-2-methoxy-5-nitrobenzene
AS24783G100 AS24783G25
ACTIAS24783G100EA 178 CHF
ACTIAS24783G100 ACTIAS24783G25
2-Chlor-4-nitroanisol
2-Chlor-4-nitroanisol
Formel: C₇H₆ClNO₃
MDL Number: MFCD00060681
CAS-Nummer: 4920-79-0
EINECS: 225-547-4